Tlačiť
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2(1H)-pyrimidinone monohydrochloride
121860250 121861000 121860050
ACRO121860250EA 81.43 EUR
ACRO121860250 ACRO121861000 ACRO121860050
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
CAS No.: 38353-09-2
Vzorec: C₄H₄N₂O
Teplota tavenia: 203…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012781
Číslo CAS: 38353-09-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥98.0 %