Tlačiť
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
120860010 120860050 120861000
ACRO120860010EA 595.23 EUR
ACRO120860010 ACRO120860050 ACRO120861000
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, Technical Grade
Humic acid sodium salt
Appearance: Black Crystalline powder
Vzorec: C₉H₈Na₂O₄
Mw: 226.139 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135560
Číslo CAS: 68131-04-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 70 % (as Humic acid)
Loss on drying 14 % to 25 % (105°C, 4 h)