Tlačiť
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride, H-His-OMe.2HCl, L-Methyl histidinate dihydrochloride, H-His-OMe·2HCl
120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 128.76 EUR
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂
Teplota tavenia: 207 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012701
Číslo CAS: 7389-87-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)