Tlačiť
EDTA čtyřsodná sůl hydrát 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 330.53 EUR
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
EDTA čtyřsodná sůl hydrát 98%, pure
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
CAS No.: 194491-31-1
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150025
Číslo CAS: 194491-31-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test