Tlačiť
meso-Erythritol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
117820250 117821000 117825000
ACRO117820250EA 126.75 EUR
ACRO117820250 ACRO117821000 ACRO117825000
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
CAS No.: 149-32-6
Vzorec: C₄H₁₀O₄
Teplota varu: 329…331 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004710
Číslo CAS: 149-32-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %