Tlačiť
Cinnamyl bromide predominantly trans 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
110400050 110400250 110401000
ACRO110400050EA 39.78 EUR
ACRO110400050 ACRO110400250 ACRO110401000
Cinnamyl bromide predominantly trans 97%
Cinnamyl bromide
Appearance: Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Vzorec: C₉H₉Br
Mw: 197.08 g/mol
Teplota varu: 103 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 26…32 °C
Hustota: 1.332 g/cm³
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000245
Číslo CAS: 4392-24-9
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 32 °C
HPLC ≥96.0 %