Tlačiť
Cholesterol pelargonate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
110270250 110271000
ACRO110270250EA 95.07 EUR
ACRO110270250 ACRO110271000
Cholesterol pelargonate 99+%
Cholesterol pelargonate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₃₆H₆₂O₂
Teplota varu: 360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003643
Číslo CAS: 1182-66-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10% soln. in hexane) clear, colorless