Tlačiť
Chlorogenic acid predominantly trans (from coffee seeds) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
109240010 109240050
ACRO109240010EA 142.8 EUR
ACRO109240010 ACRO109240050
Chlorogenic acid predominantly trans (from coffee seeds) 98%
Chlorogenic acid
CAS No.: 327-97-9
Vzorec: C₁₆H₁₈O₉
Teplota tavenia: 205…209 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003862
Číslo CAS: 327-97-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %