Tlačiť
2-Chloroacrylonitrile 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108560050 108560250
ACRO108560050EA 58.56 EUR
ACRO108560050 ACRO108560250
2-Chloroacrylonitrile 99% stabilised
2-Chloroacrylonitrile
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₃H₂ClN
Teplota varu: 88…89 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1,096 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001858
Číslo CAS: 920-37-6
OSN: 3273
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm Hydroquinone