Tlačiť
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
108290250 108291000 108295000
ACRO108290250EA 113.12 EUR
ACRO108290250 ACRO108291000 ACRO108295000
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 1099-45-2
Vzorec: C₂₂H₂₁O₂P
Mw: 348.38 g/mol
Teplota tavenia: 124…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009183
Číslo CAS: 1099-45-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
HPLC ≥98.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)