Tlačiť
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
106470010 106470100
ACRO106470010EA 62.17 EUR
ACRO106470010 ACRO106470100
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Mw: 184.24 g/mol
Teplota tavenia: 107…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006451
Číslo CAS: 4916-57-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %