Tlačiť
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
105700025 105700100 105700500
ACRO105700025EA 103.89 EUR
ACRO105700025 ACRO105700100 ACRO105700500
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
CAS No.: 2645-08-1
Vzorec: C₁₅H₂₂N₄O₃
Teplota tavenia: 129…136 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012579
Číslo CAS: 2645-08-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -15.0° to -19.0° (24°C, 589 nm) (c=2, water)