Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
104300050 104300250
104300050.EA 160.62 EUR
104300050. 104300250.
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Vzorec: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Mw: 371.97 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013111
Číslo CAS: 66472-86-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %