3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
104300050
104300250
104300050.EA
160.62
EUR
104300050.
104300250.
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Vzorec:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S Mw: 371.97 g/mol Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013111 Číslo CAS: 66472-86-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to beige to grey to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Fluoride (F) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Barium (Ba) | Passes test |
Iron (Fe) | ≤0.1 % |
Lead (Pb) | ≤3 ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.5 ppm |
Acid insoluble substances | ≤0.2 % |
Magnesium & Alkali Salts | ≤1 % |