Tlačiť
6-Aminopenicillanic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-APA 6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-amino-2,2-dimethyl-5-oxoperhydroazeto[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-(+)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
104250250 104251000 104250100
ACRO104250250EA 123.55 EUR
ACRO104250250 ACRO104251000 ACRO104250100
6-Aminopenicillanic acid 96%
6-Aminopenicillanic acid
CAS No.: 551-16-6
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃S
Teplota tavenia: 197…203 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005176
Číslo CAS: 551-16-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 203 °C
HPLC ≥95 %
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105 °C, 2 h)