Tlačiť
Aminoguanidine nitrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 25.83 EUR
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: CH₇N₅O₃
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013174
Číslo CAS: 10308-82-4
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %