Tlačiť
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
102510100 102510500
ACRO102510100EA 218.31 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18 g/mol
Teplota tavenia: 136…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005221
Číslo CAS: 2386-25-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %