Tlačiť
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
425480025 425480100
ACRO425480025EA 113.12 EUR
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 53…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00094021
Číslo CAS: 26377-17-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %