Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
424960025 424960100
ACRO424960025EA 155.23 EUR
ACRO424960025 ACRO424960100
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O₂S
Teplota tavenia: 202 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216494
Číslo CAS: 17852-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %