Tlačiť
Methyl-4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
424750010 424750050
ACRO424750010EA 97.07 EUR
ACRO424750010 ACRO424750050
Methyl-4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
CAS No.: 79322-76-2
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 148…152 °C (1 mmHg)
Teplota vzplanutia: >93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216476
Číslo CAS: 79322-76-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %