Tlačiť
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Terephthalic Acid Monomethyl Ester Chloride, 4-(Chloroformyl)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl 4-(Chlorocarbonyl)benzoate
424710010 424710050
ACRO424710010EA 64.89 EUR
ACRO424710010 ACRO424710050
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₉H₇ClO₃
Mw: 198.60 g/mol
Teplota tavenia: 50…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059486
Číslo CAS: 7377-26-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 59 °C
Titration RCOCl ≥88 %