Tlačiť
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
424660025 424660100
ACRO424660025EA 135.18 EUR
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216477
Číslo CAS: 16732-57-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %