Tlačiť
Glycogen (from oysters)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
422950010 422950050
ACRO422950010EA 55.28 EUR
ACRO422950010 ACRO422950050
Glycogen (from oysters)
Glycogen
Appearance: White to light beige Powder
Vzorec: C₂₄H₄₂O₂₁
Mw: 666.579 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081547
Číslo CAS: 9005-79-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +160.0° to +180.0° (20°C, 589 nm) (c=0.1, water)