Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Vanadyl phthalocyanine
422490250
422491000
ACRO422490250EA
377.33
EUR
ACRO422490250
ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Vzorec:
C₃₂H₁₆N₈OV Mw: 579.45 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041966 Číslo CAS: 13930-88-6 OSN: 3285 ADR: 6.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark blue to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥80 % |