Tlačiť
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Vanadyl phthalocyanine
422490250 422491000
ACRO422490250EA 377.33 EUR
ACRO422490250 ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Vzorec: C₃₂H₁₆N₈OV
Mw: 579.45 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041966
Číslo CAS: 13930-88-6
OSN: 3285
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥80 %