Tlačiť
Trimyristin 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
422090250 422090050
ACRO422090250EA 295.23 EUR
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Vzorec: C₄₅H₈₆O₆
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036229
Číslo CAS: 555-45-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %