Tlačiť
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
422021000 422025000 422020025
ACRO422021000EA 181.71 EUR
ACRO422021000 ACRO422025000 ACRO422020025
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in methanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
CAS No.: 1899-02-1
Vzorec: C₉H₁₅NO
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041899
Číslo CAS: 1899-02-1
OSN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.09 to 0.11 M
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %