Tlačiť
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010 422000050
ACRO422000010EA 95.87 EUR
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄
Teplota varu: 280 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059267
Číslo CAS: 6846-50-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %