DL-α-Tocopherol acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
421070010
421070050
ACRO421070010EA
40.91
EUR
ACRO421070010
ACRO421070050
DL-α-Tocopherol acetate 98%
DL-α-Tocopherol acetate
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Vzorec:
C₃₁H₅₂O₃ Teplota vzplanutia: 257 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00072042 Číslo CAS: 7695-91-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear light yellow to light green Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |