Tlačiť
D-δ-Tocopherol 93%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
421051000 421055000
ACRO421051000EA 290.81 EUR
ACRO421051000 ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Vzorec: C₂₇H₄₆O₂
Teplota vzplanutia: >93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20486794
Číslo CAS: 119-13-1