Tlačiť
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 339.35 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
OSN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)