Tlačiť
Rhodamine 123 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl xanthylium chloride, 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
419091000 419095000
ACRO419091000EA 349.29 EUR
ACRO419091000 ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, pure
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Vzorec: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
Mw: 380.82 g/mol
Teplota tavenia: 235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012664
Číslo CAS: 62669-70-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥99.0 %