Tlačiť
Rhodamine 110 98+%, pure laser grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Rhodamine 110 chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrochloride
419075000 419070025
ACRO419075000EA 225.83 EUR
ACRO419075000 ACRO419070025
Rhodamine 110 98+%, pure laser grade
Rhodamine 110
CAS No.: 13558-31-1
Vzorec: C₂₀H₁₅ClN₂O₃
Teplota tavenia: >360 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042009
Číslo CAS: 13558-31-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to red to red-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
UV Lambda max 498 to 504 nm (c=10 mg/l in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)