Tlačiť
Resazurin sodium salt, pure, certified
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
418900050 418900010 418900250
ACRO418900050EA 137.39 EUR
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Resazurin sodium salt, pure, certified
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Mw: 251.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes