Tlačiť
potassium ethenyl sulphate, M.W. ∼ 175,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Polyvinyl sulphate potassium salt
418140050 418140250 418141000
ACRO418140050EA 363.02 EUR
ACRO418140050 ACRO418140250 ACRO418141000
potassium ethenyl sulphate, M.W. ∼ 175,000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt
CAS No.: 26837-42-3
Vzorec: (C₂H₃KO₄S)n
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081923
Číslo CAS: 26837-42-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥21.2 % (K)
GC ≥96.0 %