Tlačiť
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tantalon, N-Phenylbenzohydroxamic Acid, N-Hydroxy-N-phenylbenzamide
417370250 417370050 417371000
ACRO417370250EA 458.88 EUR
ACRO417370250 ACRO417370050 ACRO417371000
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
CAS No.: 304-88-1
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 119…123 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002111
Číslo CAS: 304-88-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %