N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tantalon, N-Phenylbenzohydroxamic Acid, N-Hydroxy-N-phenylbenzamide
417370250
417370050
417371000
ACRO417370250EA
458.88
EUR
ACRO417370250
ACRO417370050
ACRO417371000
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
CAS No.: 304-88-1
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO₂ Teplota tavenia: 119…123 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002111 Číslo CAS: 304-88-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light beige Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 119 to 123 °C |
HPLC | ≥97.5 % |