Tlačiť
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
417220050 417220100
ACRO417220050EA 123.14 EUR
ACRO417220050 ACRO417220100
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pure
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂.3H₂O
Mw: 664.78 g/mol
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150195
Číslo CAS: 1080664-81-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %