Tlačiť
Pectin pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
416860010 416862500 416860025
ACRO416860010EA 481.87 EUR
ACRO416860010 ACRO416862500 ACRO416860025
Pectin pract.
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081838
Číslo CAS: 9000-69-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to golden Powder
Assay 67 to 71 % (degree of esterification)
Loss on drying ≤12 % (105°C, 2 hrs)
Particle size ≤2 % ( 60 mesh)
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)