Tlačiť
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
416240010 416240050
ACRO416240010EA 221.42 EUR
ACRO416240010 ACRO416240050
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Nonylphenol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002396
Číslo CAS: 84852-15-3
OSN: 3145
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA