Tlačiť
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
415600050 415600250
ACRO415600050EA 72.9 EUR
ACRO415600050 ACRO415600250
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Nickel(II) phthalocyanine
Appearance: Dark blue Crystalline powder
Vzorec: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Mw: 571.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041954
Číslo CAS: 14055-02-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥94 %
Titration with NaOH ≥96.0 %