Tlačiť
Mineral oil (petroleum), pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Petrolatum, liquid, Mineral oil, Paraffin oil, Nujol
415080010 415080060 415080025 415080100
ACRO415080010EA 72.6 EUR
ACRO415080010 ACRO415080060 ACRO415080025 ACRO415080100
Mineral oil (petroleum), pure
Mineral oil (petroleum)
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,877 g/cm³
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131611
Číslo CAS: 8042-47-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 0.860 to 0.880 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)