Tlačiť
Potassium methyl sulphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
414891000 414890100
ACRO414891000EA 426.39 EUR
ACRO414891000 ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes
Vzorec: CH₃KO₄S
Teplota tavenia: 212…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040472
Číslo CAS: 562-54-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
GC ≥97.5 %