Tlačiť
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 80.63 EUR
ACRO414281000 ACRO414285000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₂
Teplota varu: 392 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Teplota vzplanutia: 202 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036131
Číslo CAS: 101-68-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm