Tlačiť
Isopropyl methanesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 355.8 EUR
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Vzorec: C₄H₁₀O₃S
Teplota varu: 82 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,145 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047802
Číslo CAS: 926-06-7
OSN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %