Tlačiť
Iron(II) phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
412610050 412610250
ACRO412610050EA 87.72 EUR
ACRO412610050 ACRO412610250
Iron(II) phthalocyanine
Iron(II) phthalocyanine
CAS No.: 132-16-1
Vzorec: C₃₂H₁₆FeN₈
Mw: 568.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015953
Číslo CAS: 132-16-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥80 %
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g