Tlačiť
Hydrazine acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411750250 411750050
ACRO411750250EA 262.74 EUR
ACRO411750250 ACRO411750050
Hydrazine acetate 97%
Hydrazine acetate
Vzorec: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013141
Číslo CAS: 7335-65-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %