Tlačiť
Guanylurea sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 75.01 EUR
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Vzorec: C₂H₈N₄O₅S
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035565
Číslo CAS: 591-01-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)