Tlačiť
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
409790100 409790500
ACRO409790100EA 93.46 EUR
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
Teplota varu: 77 °C (12 mmHg)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026855
Číslo CAS: 609-12-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %