Tlačiť
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylthiocarbamoylchloride
408610250 408611000
ACRO408610250EA 103.89 EUR
ACRO408610250 ACRO408611000
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Appearance: Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Vzorec: C₃H₆ClNS
Teplota varu: 63…65 °C (,2mbar)
Teplota tavenia: 42…43 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004919
Číslo CAS: 16420-13-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in CHCl3) clear faint yellow to yellow