Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 4-Aminodimethylaniline Oxalate
408490250 408490050 408491000
ACRO408490250EA 203.77 EUR
ACRO408490250 ACRO408490050 ACRO408491000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate
CAS No.: 62778-12-5
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036387
Číslo CAS: 62778-12-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.0 %