Tlačiť
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
408110100 408110025
ACRO408110100EA 239.07 EUR
ACRO408110100 ACRO408110025
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
CAS No.: 845-46-5
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020350
Číslo CAS: 845-46-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Visual transition interval from pH 1.0 (red) to pH 3.0 (yellow)