Tlačiť
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium diethyl oxalacetate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt
407371000 407375000
ACRO407371000EA 60.89 EUR
ACRO407371000 ACRO407375000
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0
Vzorec: C₈H₁₂O₅
Mw: 210.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035571
Číslo CAS: 40876-98-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %